5-Metil-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302762-1G PC302762-5G PC302762-10G
APOSPC302762-1GEA 136 EUR
APOSPC302762-1G APOSPC302762-5G APOSPC302762-10G
5-Metil-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
5-Metil-2-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832297
Núm. CAS: 1017778-24-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III