3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 203 EUR
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₂H₁₃F₃O₃
MW: 262,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196589
Núm. CAS: 1206593-34-1