3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302776-1G PC302776-5G
APOSPC302776-1GEA 148 EUR
APOSPC302776-1G APOSPC302776-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519371
Núm. CAS: 1092461-29-4