4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302778-5G
PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA
192
EUR
APOSPC302778-5G
APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formula:
C₇H₆ClF₂N MW: 177,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660350 Núm. CAS: 518357-43-2 UN: 2735 ADR: 8,III |