4-Cloro-2-fluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-5GEA 68.3 EUR
APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Cloro-2-fluorobencilamina 98%
4-Cloro-2-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212852
Núm. CAS: 72235-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III