4-Cloro-3-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 48 EUR
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Cloro-3-fluorobencilamina 97%
4-Cloro-3-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116008
Núm. CAS: 72235-58-6
UN: 2735
ADR: 8,III