4-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 102 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 98%
4-Fluoro-2-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03701059
Núm. CAS: 862539-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II