2,3-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
PC302787-10G
PC302787-5G
PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA
372
EUR
APOSPC302787-10G
APOSPC302787-5G
APOSPC302787-1G
2,3-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
2,3-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Formula:
C₈H₇BrF₂O MW: 237,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115985 Núm. CAS: 689254-23-7 |