2,3-Difluoro-6-metoxibencil bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 348 EUR
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-metoxibencil bromuro 97%
2,3-Difluoro-6-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116023
Núm. CAS: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8,II