2,4-Difluoro-3-metoxibencil bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 493 EUR
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluoro-3-metoxibencil bromuro
2,4-Difluoro-3-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115936
Núm. CAS: 886499-17-8
UN: 3265
ADR: 8,II