2,6-Difluoro-3-metoxibencil bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 328 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-metoxibencil bromuro 98%
2,6-Difluoro-3-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115906
Núm. CAS: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8,II