2,6-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 360 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
2,6-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
Pto. de fusión: 43…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115925
Núm. CAS: 94278-68-9
UN: 3261
ADR: 8,II