2-Cloro-4,5-difluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
PC302793-5G PC302793-1G
APOSPC302793-5GEA 177 EUR
APOSPC302793-5G APOSPC302793-1G
2-Cloro-4,5-difluorobencilamina 98%
2-Cloro-4,5-difluorobencilamina
Formula: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213035
Núm. CAS: 771582-19-5
UN: 2735
ADR: 8,II