2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzamide
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 342 EUR
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Formula: C₇H₅ClF₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22988934
Núm. CAS: 1431329-71-3