2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302796-10G PC302796-5G PC302796-1G
APOSPC302796-10GEA 372 EUR
APOSPC302796-10G APOSPC302796-5G APOSPC302796-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660327
Núm. CAS: 886761-60-0
UN: 2735
ADR: 8,III