2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302803-10G
PC302803-5G
PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA
325
EUR
APOSPC302803-10G
APOSPC302803-5G
APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01117440 Núm. CAS: 874804-31-6 |