2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 232 EUR
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22201049
Núm. CAS: 1373920-66-1