2-Metoxi-4-(trifluorometil)bencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 58 EUR
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Metoxi-4-(trifluorometil)bencilo bromuro
2-Metoxi-4-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115980
Núm. CAS: 886500-59-0
UN: 3261
ADR: 8 II