2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302812-1G PC302812-5G
APOSPC302812-1GEA 348 EUR
APOSPC302812-1G APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₈H₆F₅NOS
MW: 259.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652491
Núm. CAS: 1240256-84-1