2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 282 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062375
Núm. CAS: 468074-92-2