Ácido (2-metoxi-6-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 215 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
Ácido (2-metoxi-6-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (2-metoxi-6-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832328
Núm. CAS: 1017779-10-0