2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302816-1G PC302816-5G
APOSPC302816-1GEA 348 EUR
APOSPC302816-1G APOSPC302816-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652476
Núm. CAS: 1240257-13-9