2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 360 EUR
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399758
Núm. CAS: 1261445-13-9