2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302820-5G PC302820-1G PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA 132 EUR
APOSPC302820-5G APOSPC302820-1G APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660200
Núm. CAS: 886498-85-7