3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 433 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃BrClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519379
Núm. CAS: 1092461-36-3