α-Bromo-3-cloro-2,4-difluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 513 EUR
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-cloro-2,4-difluorotolueno 97%
α-Bromo-3-cloro-2,4-difluorotolueno
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116003
Núm. CAS: 886501-15-1
UN: 3265
ADR: 8,II