3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 EUR
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
MW: 177.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660335
Núm. CAS: 886761-65-5
UN: 2735
ADR: 8 III