3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302832-5G PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA 157 EUR
APOSPC302832-5G APOSPC302832-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519326
Núm. CAS: 1092460-78-0