3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302833-5G PC302833-10G
APOSPC302833-5GEA 1050 EUR
APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₆ClF₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652455
Núm. CAS: 1180486-96-7