3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302834-1G PC302834-5G
APOSPC302834-1GEA 422 EUR
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅ClF₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652453
Núm. CAS: 1240257-97-9