3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302839-10G PC302839-5G PC302839-1G
APOSPC302839-10GEA 282 EUR
APOSPC302839-10G APOSPC302839-5G APOSPC302839-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519370
Núm. CAS: 1092461-28-3