3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 348 EUR
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₆F₆OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652464
Núm. CAS: 1240257-57-1