3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 405 EUR
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185685
Núm. CAS: 447-93-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III