3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 203 EUR
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025410
Núm. CAS: 916420-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III