3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 335 EUR
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652409
Núm. CAS: 116070-39-4