4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 159 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687214
Núm. CAS: 1435806-19-1