4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 159 EUR
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393878
Núm. CAS: 1261861-63-5