4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302860-1G PC302860-5G PC302860-10G
APOSPC302860-1GEA 159 EUR
APOSPC302860-1G APOSPC302860-5G APOSPC302860-10G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687207
Núm. CAS: 1323966-39-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III