4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G
PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA
159
EUR
APOSPC302863-1G
APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula:
C₉H₇ClFNO MW: 199,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687183 Núm. CAS: 1323966-29-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |