4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302867-1G
PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA
159
EUR
APOSPC302867-1G
APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formula:
C₉H₁₁ClFNO MW: 203,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687221 Núm. CAS: 1323966-28-4 |