4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302872-5G
PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA
348
EUR
APOSPC302872-5G
APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₁₁H₁₁F₃O₂ MW: 232.20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13196590 Núm. CAS: 851263-13-3 |