4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 339 EUR
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₆F₄NO
MW: 221,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201066
Núm. CAS: 1373920-88-7