4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 159 EUR
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025404
Núm. CAS: 916420-82-1