4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302883-10G
PC302883-5G
PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA
282
EUR
APOSPC302883-10G
APOSPC302883-5G
APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃O MW: 269,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025406 Núm. CAS: 916420-86-5 UN: 3265 ADR: 8,II |