4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 224 EUR
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682818
Núm. CAS: 1431329-77-9