4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 557 EUR
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116033
Núm. CAS: 93249-45-7