4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302889-10G
PC302889-5G
PC302889-1G
APOSPC302889-10GEA
493
EUR
APOSPC302889-10G
APOSPC302889-5G
APOSPC302889-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06212985 Núm. CAS: 771581-64-7 |