5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 282 EUR
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409124
Núm. CAS: 704-04-1