5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302895-5G PC302895-1G
APOSPC302895-5GEA 163 EUR
APOSPC302895-5G APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660290
Núm. CAS: 886502-61-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III