Ácido (5-metil-2-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 0 EUR
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
Ácido (5-metil-2-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (5-metil-2-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832298
Núm. CAS: 1017778-27-6